重要文件
90487
Sigma-Aldrich
NIR 5e
suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE), BioReagent
同義詞:
1,1′-Bis(3-isothiocyanatopropyl)-11-chloro-4,5:4′,5′-dibenzo-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-trimethylenindotricarbocyanine bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H46BrClN4S2
CAS號碼:
分子量::
834.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥80% (HPCE)
形狀
crystals
螢光
λex 822 nm; λem 844 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].CC1(C)\C(=C/C=C2\CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCN=C=S)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCN=C=S)c6ccc7ccccc7c16
InChI
1S/C46H46ClN4S2.BrH/c1-45(2)40(50(28-10-26-48-30-52)38-22-18-32-12-5-7-16-36(32)42(38)45)24-20-34-14-9-15-35(44(34)47)21-25-41-46(3,4)43-37-17-8-6-13-33(37)19-23-39(43)51(41)29-11-27-49-31-53;/h5-8,12-13,16-25H,9-11,14-15,26-29H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
NTQGWDKAUSUQIS-UHFFFAOYSA-M
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1