Merck
全部照片(3)
Key Documents
84510
Sigma-Aldrich
皂素
greener alternative
used as non-ionic surfactant
同義詞:
glycosides, saponins
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
NACRES:
NA.25
生物源
plant (Quillaya)
品質等級
形狀
powder
成份
Sapogenin, 8-25%
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
雜質
≤20% sulphated ash
CMC
0.001-0.01%
溶解度
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to brown
密度
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChI 密鑰
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Canonical SMILES结构式:CC1(C2CCC3(C(C2(CCC1OC4C(C(C(CO4)OC5C(C(C(CO5)O)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CCC91C3(CC(C2(C9CC(CC2)(C)C=O)CO1)O)C)C)C
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12项原则”的绿色替代产品。 该产品是生物基产品,因此符合″使用可再生原料″原则。
皂苷属于类固醇或三萜苷类,广泛分布于植物、海洋动物和某些细菌中,在包括生物化学、细胞生物学等多个研究领域中充当重要化合物。这些两亲性糖苷由于独特的结构在水溶液中出现肥皂样泡沫,其结构特征是同时具有亲水性的糖苷部分和亲脂性的三萜衍生物部分。
除了结构独特外,皂苷在生化过程中发挥重要作用,它可以作为二级代谢物促进蛋白质穿透细胞膜。研究表明,它们具有两亲性和作为溶血剂的潜力,通过刺激Th1 免疫反应和产生细胞毒性 T-淋巴细胞,有助于在免疫测定中的应用。在细胞生物雪中,皂苷可用作非离子表面活性剂,影响细胞内和细胞间反应。
此外,皂苷在疫苗研究中很有前景,它可作为激活哺乳动物免疫反应的佐剂。这一特性结合其溶解低密度脂蛋白和调节胶束中胆固醇浓度的能力,使皂苷在多学科研究领域(包括生物化学和细胞生物学)中具有广泛的用途和价值。
應用
皂甙已用于:
  • 作为润湿剂,研究对六种塑料可浮性的影响
  • 渗透用于免疫荧光的洗涤中性粒细胞
  • 作为免疫细胞化学中磷酸盐缓冲盐水(PBS)的补充剂
糖苷在疫苗开发中用作非离子表面活性剂和佐剂。
生化/生理作用
皂甙是非离子表面活性剂,可形成水包油乳液并起到保护胶体的作用。皂甙用于通过火焰原子吸收分光光度法直接测定牛奶中的金属。
特點和優勢
  • 适用于生物化学和细胞生物学研究
  • 可用于HPLC和蛋白质定量分析
  • 高纯度的产品可用于研究应用
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Olusola Olalekan Elekofehinti
Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology, 22(2), 95-103 (2015-03-11)
Diabetes mellitus (DM) represents a global health problem. It is the most common of the endocrine disorders and is characterized by chronic hyperglycemia due to relative or absolute lack of insulin secretion or insulin actions. According to the World Health
Julia Cuthbert et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-01)
Degradable polymers are crucial in order to reduce plastic environmental pollution and waste accumulation. In this paper, a natural product, tannic acid was modified to be used as a polymer star core. The tannic acid was modified with atom transfer
Sarah Costers et al.
Veterinary research, 40(5), 46-46 (2009-05-19)
The replication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) in lungs and lymphoid tissues of PRRSV-infected pigs is already strongly reduced before the appearance of neutralizing antibodies, indicating that other immune mechanisms are involved in eliminating PRRSV at those
Patcharaporn Tippayawat et al.
PLoS neglected tropical diseases, 3(4), e407-e407 (2009-04-09)
Infection with the Gram-negative bacterium Burkholderia pseudomallei is an important cause of community-acquired lethal sepsis in endemic regions in southeast Asia and northern Australia and is increasingly reported in other tropical areas. In animal models, production of interferon-gamma (IFN-gamma) is
Shumin Tan et al.
PLoS pathogens, 5(5), e1000407-e1000407 (2009-05-05)
Helicobacter pylori (Hp) intimately interacts with the gastric epithelial surface and translocates the virulence factor CagA into host cells in a contact-dependent manner. To study how Hp benefits from interacting with the cell surface, we developed live-cell microscopy methods to