重要文件
69892
Sigma-Aldrich
MES 一水合物
BioXtra, ≥99.0% (T)
同義詞:
2-吗啉基乙基磺酸, 2-(4-吗啉基)乙基磺酸, 吗啉-4-乙基磺酸水合物, 2-(N-吗啉基)乙磺酸, 4-吗啉乙磺酸 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H13NO4S · H2O
CAS號碼:
分子量::
213.25
Beilstein:
6350956
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
powder or crystals
有用的pH值範圍
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
密度
10.66 g/mL
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
應用
agriculture
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
異物活動
DNase, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
SMILES 字串
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI 密鑰
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
MES 单水合物也称2-吗啉乙磺酸水合物,它是一种可用于生物学和生物化学研究应用的缓冲液。MES是一种pH缓冲化合物, 20oC下其pKa 值为6.15 。MES是在20世纪60年代开发出的一种“Good”缓冲液之一,设计之时考虑了各种准则,包括适中的pKa、最大的水溶性、在所有其它溶剂中溶解性最低、pKa随温度变化最少。MES在水中可高度溶解,与某些金属离子(包括钙、镁、锰和铜(II))仅能微弱结合,这使其成为涉及金属离子的化学应用中的非配位缓冲液。此外,它在维持各种应用中的稳定环境起关键作用,包括细胞培养基、蛋白质基缓冲液和电泳缓冲液。MES单水合物被广泛用于纯化抗体、肽、蛋白质、血液成分和生长因子。由于其低离子迁移率,它也是毛细管电色谱的良好选择,可作为甲次砷酸盐和非两性离子缓冲液(如柠檬酸盐和苹果酸盐)等有毒试剂的更安全的替代品。此外,在多种实验环境中MES 单水合物有多种用途,包括生长培养基的pH调节,稳定酶溶液,并可作为PAGE电泳缓冲液的成分。
應用
MES 单水合物已被用于:
  • 调节生长培养基pH 值,有助于进行基因表达分析以理解分子机制
  • 细胞成分的固定和成像,以便通过超高分辨率活细胞显微镜研究低渗应力( hypotonic stress)对细胞结构和功能的生理效应
  • 在体内和体外细胞壁应力分析中调节生长培养基的 pH 值至 5.5-7.0
  • 作为缓冲剂稳定酶溶液
  • 作为PAGE电泳缓冲液的成分
特點和優勢
  • 适用于生物化学和细胞生物学研究
  • 检测过痕量阴离子和阳离子
  • 经测试证明重金属污染含量低,确保其适合各种应用
  • 在pH 5.5-6.7 (25 °C) 具有缓冲能力,pKa 值6.1 (25 °C)
準備報告
可通过氢氧化钠滴定游离酸至所需的pH(pKa =±1),制备包含MES游离酸的缓冲液。也可将一定体积的等摩尔MES游离酸和MES钠混合,实现所需的pH。目前已公布了使用储备溶液制备指定 pH 缓冲液的标准混比表。
其他說明
溶解性/稳定性:MES可溶于水,在0.5M或更高浓度下可形成透明无色溶液。根据浓度不同,溶液的pH应当在2.5至5之间。溶液可在2-8℃下稳定保存数月。
灭菌:通过0.2μM过滤器过滤灭菌。不建议对任何磺酸缓冲液进行高温高压灭菌。如果缓冲液必须不含核酸酶,最好先处理水,然后在高温高压灭菌后添加固体缓冲剂。MES溶液高温高压灭菌后,会变成黄色(尽管pH值并未明显变化)。黄色分解产物具体成分未知。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Generating heparan sulfate saccharide libraries for glycomics applications.
Powell, AK et al.
Nature Protocols, 5 (5), 821-821 (2010)
In vitro cell wall stress assay for Fusarium oxysporum.
Perez-Nadales, E, et al.
Bio-protocol, 6, e1915-e1915 (2016)
Characterization of soil organic phosphorus in NaOH-EDTA extracts: A comparison of 31P NMR spectroscopy and enzyme addition assays.
Jarosch, KA et al.
Soil Biology and Biochemistry, 91 , 298-309 (2015)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410- 410 (1987)
Good NE et al.
Biochemistry, 5, 467-477 (1966)