Key Documents
55723
SAFC
1-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)-5-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H20BrN3O2S
CAS號碼:
分子量::
506.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥90% (HPCE)
形狀
solid
螢光
λex 384 nm; λem 531 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].S=C=Nc1cccc(C[n+]2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4ccc5OCCCc5c4)c1
InChI
1S/C25H20N3O2S.BrH/c31-17-27-22-5-1-3-18(13-22)16-28-10-8-19(9-11-28)24-15-26-25(30-24)21-6-7-23-20(14-21)4-2-12-29-23;/h1,3,5-11,13-15H,2,4,12,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZLHULGGTEHEJGJ-UHFFFAOYSA-M
一般說明
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε~>20,000 in EtOH).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)