等級
for molecular biology
品質等級
描述
cationic
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder or crystals
分子量
micellar avg mol wt 62,000
凝集数
170
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
燃燒殘留物
≤0.2%
損耗
≤0.5% loss on drying
pH值
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.05
HLB
10
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Gastrointestinal tract, Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
471.2 °F - closed cup
閃點(°C)
244 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves