推薦產品
產品名稱
甘氨酸, BioUltra, ≥99.0% (NT)
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
powder
技術
ligand binding assay: suitable
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.5% loss on drying, 110 °C
顏色
white
pH值
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES 字串
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
Amino Acid Sequence
一般說明
應用
<li><strong>靶向PEPT1:提高阿霉素在人肝细胞癌治疗中抗肿瘤疗效的新策略:</strong>研究探索将Gly-Gly-Gly肽用作药物递送效率的潜在增强剂,将其定位为癌症靶向治疗用临床诊断肽开发的宝贵工具(Gong et al., 2017)。</li>
<li><strong>氨基酯甲基丝氨酸和Gly-Gly、Gly-Val和Gly-Gly-Gly肽衍生的亚氨基吡啶锰、铼和钼配合物:肽链的自组装:</strong>本研究展示了Gly-Gly-Gly在复杂金属肽框架合成中的应用,可能用于IVD生产中的高纯度肽应用(Álvarez et al., 2012)。</li>
</ul>
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3