重要文件
03819
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
同義詞:
2-(Dodecyloxy)ethanol, C12E1, Dodecylglycol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)11OCH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
230.39
Beilstein:
1748129
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
描述
non-ionic
品質等級
產品線
BioXtra
化驗
≥99.0% (GC)
分子量
230.39 g/mol
折射率
n20/D 1.446
密度
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCOCCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI 密鑰
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
其他說明
Non-Ionic surfactant. Utilised as a source of C and energy by an organism isolated from activated sludge
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Y. Ichikawa et al.
J. Ferment. Technol., 56, 403-403 (1978)
Dries Deeren et al.
Acta clinica Belgica, 71(6), 379-382 (2016-05-05)
A recent multicenter study demonstrated that bathing with chlorhexidine reduces the transmission of resistant organisms and the risk of hospital-acquired bloodstream infections in ICUs. We wanted to confirm the feasibility of this strategy in a cohort of patients in a