Key Documents
00898
Sigma-Aldrich
DEAE 葡聚糖
average mol wt 10,000
同義詞:
二乙氨乙基葡聚糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.32
形狀
powder
品質等級
分子量
average mol wt 10,000
成份
nitrogen content, 2.5-4.5%
損耗
≤10% loss on drying
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties