Merck
全部照片(3)
重要文件
D901
Sigma-Aldrich
癸烷
ReagentPlus®, ≥99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)8CH3
CAS號碼:
分子量::
142.28
Beilstein:
1696981
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.06
bp:
174 °C (lit.)
等級
reagent
蒸汽密度
4.9 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
410 °F
expl. lim.
2.6 %
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
癸烷(癸烷),一种脂肪族碳氢化合物,是一种参考燃料。它在一定温度范围内的氧化作用已被研究。在150K温度下对其晶体结构也进行了研究。利用电液雾化系统(EHDA)可实现癸烷的裂解。
應用
生物材料中草酸、丙二酸和琥珀酸的GC分析的内标。
癸烷作为溶剂已被用在高烷烃相乳化悬浮液(HAPES)的制备中。在吸光度测量过程中,它还可作为溶剂悬浮CdSe/ZnS纳米晶体。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Colored ceramic foams with tailored pore size and surface functionalization used as spawning plates for fish breeding.
Kroll S, et al.
Ceramics International, 40(10), 15763-15773 (2014)
Brocilo D, et al.
IEEE International Conference on Dielectric Liquids (ICDL). 2011 null
3D simulation of DI diesel combustion and pollutant formation using a two-component reference fuel.
Barths H, et al.
Oil & Gas Science and Technology, 54(2), 233-244 (1999)
Optical Properties of CdSe/ZnS Nanocrystals.
Gaigalas AK, et al.
Journal of research of the national institute of standards and technology, 119, 610-628 (2014)
High Pressure Oxidation of Liquid Fuels from Low to High Temperature. 3. n-Decane.
Dagaut P, et al.
Combustion Science and Technology, 103(1-6), 349-359 (1994)
條款
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane