推薦產品
產品名稱
酒精, absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid (clear, colorless)
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽壓力
44.6 mmHg ( 20 °C)
等級
absolute
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid (clear, colorless)
自燃溫度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
furfural, in accordance
volatile impurities (GC), complies
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
顏色
APHA: >10
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3612-1.3618
pH值
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CCO
適合性
corresponds for UV absorption
passes test for reaction against H2SO4
形式
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
它可用于以下研究:
- 单晶氧化锌纳米棒的水热合成。
- 合成 N -( N ′ 十二烷基甲酰胺甲基) N , N ,二甲基氨丙烷磺酸盐。
- 作为细胞荧光分析的溶剂。
- 制备 TiO 2 胶体(粒径 = 20 nm)。
注意
腳註
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup