Merck
全部照片(3)
重要文件
221260
Sigma-Aldrich
硫酸铁铵 (III) 十二水合物
ACS reagent, 99%
同義詞:
硫酸铁铵 十二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
CAS號碼:
分子量::
482.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
98.5-102.0% (ACS specification)
99%
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iron
雜質
≤0.01% insolubles
≤0.05% not NH4OH pptd.
pH值
1 (25 °C, 482.2 g/L)
mp
39-41 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
正離子痕跡
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit about 0.001%)
Zn: ≤0.003%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
十二水合硫酸铁铵可用作催化剂,以合成:
  • 从乙酸和异戊醇合成乙酸异戊酯。
  • 2-氨基-5-(5-硝基-2-噻吩基)-1,3,4-噻二唑来自 5-硝基噻吩-2-甲醛缩氨基硫脲通过氧化环化。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Contemporary Chemical Industry null
Antituberculosis agents VIII: Synthesis and in vitro antimycobacterial activity of alkyl a-[5-(5-nitro-2-thienyl)-1, 3, 4-thiadiazole-2-ylthio] acetates.
Foroumadi A, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 58(11), 1073-1076 (2003)
Study on the Catalytic Synthesis of Isoamyl Acetate Catalyzed by Ammonlum Ferric Sulface Dodecahydrate
Ying Z, et al.
Contemporary Chemical Industry (2006)
Multi-pumping flow system for the determination, solid-phase extraction and speciation analysis of iron.
Pons C, et al.
Analytica Chimica Acta, 550(1), 33-39 (2005)
Tomasz Kleszczewski et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 29(4), 755-759 (2002-07-03)
A method for spectrophotometric determination of L-ascorbic acid (vitamin C) in tissues by flow injection analysis is reported. The procedure is based on the oxidation of analyse with iron(III) and 2,2'-dipyridyl. Concentrations of vitamin C in the range of 0.5-20