重要文件
21074
Sigma-Aldrich
氯化钙
purum, drying agent, dehydrated, granulated, ≥97.0% (KT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CaCl2
CAS號碼:
分子量::
110.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
等級
purum
化驗
≥97.0% (KT)
形狀
chunks or granules
品質
granulated
雜質
≤3% water
粒徑
1-6 mm
mp
772 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Calcium chloride may be used for the preparation of self-supporting β-lactoglobulin gels. It was employed as an electrolyte to investigate the reduction of zirconium dioxide pellets by electro-deoxidation.
注意
可能含有粉末
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)