重要文件
208647
Sigma-Aldrich
分子筛,13X
beads, 8-12 mesh
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
形狀
beads
品質等級
粒徑
8-12 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
分子筛是由二氧化硅和氧化铝四面体构成三维互连网络的结晶金属铝硅酸盐。通过加热从这个网络中去除天然的水合作用,产生均匀的空腔,选择性地吸附特定大小的分子。这种钠形式代表了 X 类型家族的基本结构,有效孔径在 910¼ 范围内(例如:不会吸附全氟三丁胺)。8~12 目类型常见于液相应用。
分子筛,13X 在高达 250psia 的所有压力下均显示优先吸附 CO、氮或氢。
應用
分子筛,13X 可用于商业气体干燥、空气植物供给净化(同时去除水和二氧化碳)和液态烃/天然气脱硫(去除硫化氢和硫醇)。
该产品(分子筛,13X)已用于从 100% 乙醇中提取水。
此外,它们还被广泛用作吸附研究的吸附剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Victoria C Cogger et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (98)(98), e52698-e52698 (2015-05-21)
Liver sinusoidal endothelial cells are the gateway to the liver, their transcellular fenestrations allow the unimpeded transfer of small and dissolved substances from the blood into the liver parenchyma for metabolism and processing. Fenestrations are dynamic structures--both their size and/or
Equilibrium adsorption of ethane, ethylene, isobutane, carbon dioxide, and their binary mixtures on 13X molecular sieves.
Hyun SH and Danner RP.
Journal of Chemical and Engineering Data, 27(2), 196-200 (1982)
Adsorption of CO2 on molecular sieves and activated carbon.
Siriwardane RV, et al.
Energy and Fuels, 15(2), 279-284 (2001)