重要文件
Z803634
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 100 mm, chamber volume 28,000 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 120-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
直徑
102.5 mm
小室體積
28,000 μL
路徑長度
100 mm
檢測方法
photometric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
with 2 stoppers
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)