重要文件
Z801291
Hellma® fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran®
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm ± 0.2 mm, chamber volume 3500 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
4 windows
製造商/商標名
Hellma 221.001-QS
Hellma
參數
200-2500 nm spectral range
技術
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
3500 μL
路徑長度
10x10 mm ± 0.2 mm
檢測方法
fluorometric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
macro, tube diameter 8 mm, tube length 80 mm, for measurements at high and low temperature
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)