Key Documents
Y0000145
美托洛尔杂质A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
同義詞:
(±)-1-(乙胺基)-3-[4-(2-甲氧基乙基)苯氧基] -2-丙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H23NO3
CAS號碼:
分子量::
253.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
metoprolol
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
InChI
1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
HYRRKPFGZHWUPQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。 如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
美托洛尔杂质A(欧洲药典标准品)仅用于欧洲药典中明确规定的实验室测试用途。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)