重要文件
SQC017
Supelco
HPLC测定多环芳烃(PAH)基质标准物质 CRM
certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC SQC-017
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
基質
soil
應用
environmental
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。高效液相色谱法已将PAHs选为经认证的参考材料,可用于捕集离子淌度谱与质谱(TIMS-MS)联用,来定量分析复杂混合物中的多环芳烃。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
危險聲明
防範說明
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)