PHR2279
Lovastatin Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
[(4R)-2-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-Dimethyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-6-oxooxan-4-yl] (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-dimethyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
About This Item
推薦產品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
lovastatin
形狀
powder
包裝
pkg of 20 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O1C(C[C@H](CC1=O)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]4[C@H]5[C@H](C[C@H](C=C5C=C[C@@H]4C)C)OC(=O)[C@H](CC)C)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C48H72O10/c1-9-29(5)47(53)57-41-21-27(3)19-33-13-11-31(7)39(45(33)41)17-15-35(49)23-36(50)24-43(51)56-38-25-37(55-44(52)26-38)16-18-40-32(8)12-14-34-20-28(4)22-42(46(34)40)58-48(54)30(6)10-2/h11-14,19-20,27-32,35-42,45-46,49-50H,9-10,15-18,21-26H2,1-8H3/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,35+,36+,37?,38+,39-,40-,41-,42-,45-,46-/m0/s1
InChI 密鑰
GZGUDHDMNATZDU-CRMSOXFQSA-N
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3