PHR2016
奥美沙坦酯相关化合物A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
3,6-Dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-one, 1-{[2′-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one
About This Item
推薦產品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1478378
API 家族
olmesartan
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 40 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4CCC)C(OC5=O)(C)C
InChI
1S/C24H24N6O2/c1-4-7-19-25-21-20(23(31)32-24(21,2)3)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13H,4,7,14H2,1-3H3,(H,26,27,28,29)
InChI 密鑰
JUQNVWFXORBZQJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3