重要文件
PHR1337
Supelco
硝酸硫胺
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
硝酸硫胺, 维生素B1硝酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H17N5O4S
CAS號碼:
分子量::
327.36
Beilstein:
3857790
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 414
traceable to Ph. Eur. Y0000060
API 家族
thiamine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
InChI 密鑰
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的经认证的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。硝酸硫胺是硫胺的单硝酸盐。它由盐酸硫胺通过一系列步骤合成。硝酸硫胺可用作梳打饼、蛋替代品和强化面粉的膳食添加剂。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC3016。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3 (1997)
Food Additives Handbook (1989)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3 (1997)
Gloria Uccello-Barretta et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 107, 7-10 (2015-01-07)
In total parenteral nutrition (TPN), especially in the case of preterm infants, simultaneous administration of vitamins and trace elements is still a problematic issue: guidelines put in evidence the lack of specific documentation. In this work NMR spectroscopy was applied