重要文件
PHR1214
Supelco
水杨酸甲酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
2-羟基苯甲酸甲酯, 冬青油
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
152.15
Beilstein:
971516
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1537450
蒸汽密度
5.26 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 54 °C)
API 家族
methyl salicylate
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
847 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
水杨酸甲酯是局部镇痛剂和发红剂中常见的成分之一。它被规定用于治疗轻微的肌肉酸痛。
應用
水杨酸甲酯可用作药物参考标准品,用于通过色谱法和伏安法测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3556。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fourier transform mid-infrared (MIR) and near-infrared (NIR) spectroscopy for rapid quality assessment of Chinese medicine preparation Honghua Oil
Wu YW, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 46(3), 498-504 (2008)
Determination of salicylic acid in pharmaceutical formulations and foods by differential-pulse voltammetry using a glassy carbon electrode
Fung YS and Luk SF
Analyst, 114(8), 943-945 (1989)
Optimization and validation of liquid chromatography and headspace-gas chromatography based methods for the quantitative determination of capsaicinoids, salicylic acid, glycol monosalicylate, methyl salicylate, ethyl salicylate, camphor and l-menthol in a topical formulation
Pauwels J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 60(3), 51-58 (2012)
Hsu Shao Feng et al.
Journal of clinical periodontology, 38(7), 637-643 (2011-04-01)
To evaluate the clinical efficacy of subgingival ultrasonic instrumentation irrigated with essential oils (EOs) of residual periodontal pockets. Sixty-four individuals with chronic periodontitis were invited to participate in this randomized, double-blind, parallel, and placebo-controlled clinical trial. All subjects received non-surgical
Prisca S Pierre et al.
Journal of chemical ecology, 37(4), 368-377 (2011-03-31)
Plants attacked by herbivorous insects emit volatile organic compounds that are used by natural enemies to locate their host or prey. The composition of the blend is often complex and specific. It may vary qualitatively and quantitatively according to plant