certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. V0033000
traceable to USP 1708707
API 家族
valproic acid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ALDH5A1(7915)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
丙戊酸是一种支链短链脂肪酸,可用作抗癫痫药物。
它被广泛用于治疗双相障碍、偏头痛、抑郁症、癫痫病和精神分裂症。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的经认证的药物二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的药典主要标准替代品
應用
丙戊酸可用作药物参考标准品,用于通过气相色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
抗惊厥药,同时还具有双相障碍症情绪稳定剂的功效
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB3712。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
231.8 °F - closed cup
閃點(°C)
111 °C - closed cup
客戶也查看了
Headspace solid-phase microextraction-gas chromatography method for the determination of valproic acid in human serum, and formulations using hollow-fiber coated wire
Analytical Sciences, 25(7), 875-879 (2009)
Histone deacetylase is a direct target of valproic acid, a potent anticonvulsant, mood stabilizer, and teratogen
The Journal of Biological Chemistry, 276(39), 36734-36741 (2001)
Inhibition of microsomal Phenobarbital metabolism by valproic acid
Biochemical Pharmacology, 30(11), 1361-1363 (1981)
Neurology, 80(20), 1895-1900 (2013-04-26)
We hypothesized that total brain volume, white matter volume, and lobar cortical thickness would be different in epilepsy patients. We studied valproate relative to nonvalproate by using patients with epilepsy and healthy controls. Patients with focal intractable epilepsy from a
British journal of pharmacology, 149(3), 250-260 (2006-08-09)
The antiepileptic drug valproic acid, a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, is currently being tested as an anticancer agent. However, HDAC inhibitors may interact with anticancer drugs through induction of P-glycoprotein (P-gp, MDR1) expression. In this study we assessed whether valproic