重要文件
PHL89324
天麻素
phyproof® Reference Substance
同義詞:
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-羟甲基-6-(4-羟甲基-苯氧基)-四氢-吡喃-3,4,5-三醇, 4-β-D-吡喃葡萄糖氧苄醇, 4-羟基苯甲醇 4-O-β-D-葡萄糖苷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H18O7
CAS號碼:
分子量::
286.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C(CO)C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-1-3-8(4-2-7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI 密鑰
PUQSUZTXKPLAPR-UJPOAAIJSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)