重要文件
PHL80529
水杨酸
phyproof® Reference Substance
同義詞:
2-羟基苯甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS號碼:
分子量::
138.12
Beilstein:
774890
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽密度
4.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 114 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI 密鑰
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe carum cinnamomum melissa thymus
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)