agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
matrix material
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Certified for the element content in electrolytic copper.
ERM-EB074A_cert
ERM-EB074_report
ERM-EB074_origin
ERM-EB074A_cert
ERM-EB074_report
ERM-EB074_origin
分析報告
For more information please see:
ERMEB074A
ERMEB074A
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2