重要文件
ERMCD200
Bladderwrack, Fucus vesiculosus (trace metals)
ERM®, certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
general analytical
形式
matrix material
一般說明
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
分析報告
For more information please see:
ERMCD200
其他說明
Matrix Group: Fruits and Vegetables
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)