Key Documents
ERMBF440E
DAS-81910-7 Cotton GMO Standard
nominal 10% GMO, ERM®, certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)