重要文件
ERMAD500
Haemoglobin in buffer
ERM®, certified reference material
同義詞:
HbA1c Kit of calibrants
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
clinical
格式
matrix material
儲存溫度
−70°C
分析報告
For more information please see:
ERMAD500
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1