重要文件
E2642
Sigma-Aldrich
ExtrAvidin® magnetic beads
For purification of biotinylated macromolecules and complexes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106510
NACRES:
NA.56
共軛
magnetic beads
品質等級
描述
for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
一般說明
ExtrAvidin magnetic beads.
法律資訊
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)