Key Documents
CRMFAGO
有证参考物质脂肪酸甲酯 (FAME) 标准品
Diesel
同義詞:
柴油
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
格式
matrix material
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
脂肪酸甲酯 (FAME) 认证参考物质,用于校准和验证中间馏出物中脂肪酸甲酯 (FAME) 含量测定的实验室仪器-红外光谱法,EN 14078
應用
  • FAME reference standard for lipid profiling: The Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard is extensively used in lipid profiling to ensure accuracy and reliability in the quantification of fatty acids in biological samples, supporting advancements in pharmaceutical research and nutritional studies (Gallego et al., 2018).
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
134.6 °F
閃點(°C)
57 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)