重要文件
CRM42187
Supelco
五氯硝基苯
certified reference material
同義詞:
PCNB, 土粒散
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6Cl5NO2
CAS號碼:
分子量::
295.33
Beilstein:
1914324
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
needles
包裝
pkg of 50 mg
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChI 密鑰
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)