API 家族
betamethasone
形狀
crystalline
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
235-237 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Liver,Kidney,Endocrine system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2