Key Documents
BCR069
石英(粒度)
BCR®, certified reference material, 14-90 μm particle size
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
形狀
particles
製造商/商標名
JRC
粒徑
14-90 μm
應用
glass & ceramic
格式
neat
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
For more information please see:
BCR069
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)