重要文件
ARK2157
SAFC
Ethanol 溶液
製藥生產
同義詞:
乙基醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OH
CAS號碼:
分子量::
46.07
Beilstein:
1718733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
品質等級
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)