重要文件
ALK1000
Supelco
碱度,CaCO3 1000 mg/L 校准标样
certified reference material
同義詞:
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC ALK1000-100
濃度
in H2O
應用
environmental
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
其他說明
分析物的值因批次而异。一些批次可能不包含所有分析物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)