重要文件
97085
Supelco
亚苄基樟脑磺酸
analytical standard
同義詞:
α-(2-氧代冰片烷-3-亚基)-甲苯-4-磺酸, 3-亚苄基樟脑-4′-磺酸, 4′-磺基-3-亚苄基樟脑, 4-[(4,7,7-三甲基-3-氧代双环[2.2.1]亚庚-2-基)甲基]苯磺酸, [(2-氧代-3-亚冰片烷基)甲基]苯磺酸, BCSA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H20O4S
CAS號碼:
分子量::
320.40
Beilstein:
14648450
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤8.0% water (calc. from elemental analysis)
應用
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-
InChI 密鑰
KKJKXQYVUVWWJP-RAXLEYEMSA-N
一般說明
亚苄基樟脑磺酸(BCSA)是一种有机紫外吸收化合物,主要用于化妆品(防晒剂、口红、洗发水和头发喷雾剂)应用。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Organic UV filters and their photodegradates, metabolites and disinfection by-products in the aquatic environment.
Diaz-Cruz MS, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 27(10), 873-887 (2008)