重要文件
94194
Supelco
丁醛
analytical standard, contains ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol and ~1% water as stabilizer
同義詞:
正丁醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2CHO
CAS號碼:
分子量::
72.11
Beilstein:
506061
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
90 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
自燃溫度
390 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol and ~1% water as stabilizer
expl. lim.
12.5 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.377-1.387
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
丁醛(BA)属于挥发性有机化合物(VOC)的类别。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。在此查找10/2011中列出的化合物的所有可用参考材料
應用
BA已作为分析参考标准品,用于分析以下物质中的BA含量:
  • 通过五氟苯基肼衍生化处理的空气样品,然后使用配备了火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪(GC)进行分析。
  • 环境空气,通过GC耦合到质谱(MS)进行测定。
作为分析参考标准品,用于分析以下物质中的BA含量:
  • 通过2,4-二硝基苯肼衍生化的环境样品,然后使用快速拆分液相色谱-紫外二极管阵列检测器(RRLC-UV-DAD)以及将RRLC耦合到离子阱质谱仪(IT-MS)进行分析(在大气压下化学电离(APCI)模式下)。
  • 唾液样品,通过磁搅拌微固相萃取(μ-SPE)和顶空GC-离子迁移谱(IMS)联用进行测定。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Extraction of toxic compounds from saliva by magnetic-stirring-assisted micro-solid-phase extraction step followed by headspace-gas chromatography-ion mobility spectrometry.
Criado-Garcia L and Arce L
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(24), 6813-6822 (2016)
The effect of solvent selection in the gas chromatographic analysis of carbonyls in air samples after derivatization with pentafluorophenyl hydrazine.
Ullah MA, et al.
Atmospheric Research, 166(, author=, 101-109 (2015)
Analysis of 31 hydrazones of carbonyl compounds by RRLC-UV and RRLC-MS (/MS): a comparison of methods.
Ochs SDM, et al.
Journal of Spectroscopy (New York, NY, United States), 2015(14), 2455-2462 (2015)
Critical role of a pre-purge setup in the thermal desorption analysis of volatile organic compounds by gas chromatography with mass spectrometry.
Kim YH and Kim KH
Journal of Separation Science, 38(14), 2455-2462 (2015)
Experimental validation of an effective carbon number-based approach for the gas chromatography-mass spectrometry quantification of `compounds lacking authentic standards or surrogates?.
Kim YH, et al.
Analytica Chimica Acta, 830(, author=, 32-41 (2014)