重要文件
93738
Supelco
γ-十内酯
analytical standard
同義詞:
丙位癸内酯, 4-羟基癸酸γ-内酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18O2
CAS號碼:
分子量::
170.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.447-1.451
n20/D 1.449 (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
γ-癸内酯是一种香精和香料化合物,应用于食品和饮料工业中。
應用
γ-癸内酯可作为分析参考标准品,通过不同的色谱技术对水果饮料中的分析物进行定量
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
276.8 °F - closed cup
閃點(°C)
136 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Quantitative analysis of ??and ??lactones in wines using gas chromatography with selective tandem mass spectrometric detection
Langen J, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 27(24), 2751-2759 (2013)
On-line reversed?phase liquid chromatography-gas chromatography coupled to mass spectrometry for enantiomeric analysis of chiral compounds in fruit beverages
Caja.MM, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1-2), 81-85 (2004)
Characterisation of volatile compounds of fruit juices and nectars by HS/SPME and GC/MS
Riu-Aumatell.M
Food Chemistry, 87(4), 627-637 (2004)