About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15N3O · HCl
CAS號碼:
分子量::
253.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推薦產品
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
SMILES 字串
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
InChI 密鑰
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3