重要文件
91034
Supelco
(−)-氧化石竹烯
analytical standard
同義詞:
β-石竹烯环氧化物, (-)-环氧石竹烯, (1R,4R,6R,10S)-9-亚甲基-4,12,12-三甲基-5-氧杂三环[8.2.0.04,6]十二烷, 反式-石竹烯氧化物, 石竹素
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24O
CAS號碼:
分子量::
220.35
Beilstein:
148213
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
光學活性
[α]/D -71.0±1°, c = 2 in chloroform
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
62-63 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(−)-石竹烯氧化物(BCPO)属于食品和化妆品质量控制用香料和香精标准品类。它是β-石竹烯(BCP)的氧化衍生物,也是一种双环倍半萜烯分子, 它已被鉴定为各种药用和食用植物精油(包括丁香油,丹参花油等)的重要成分。该化合物在平滑肌制剂中有松弛作用,并在心脏中充当钙通道阻滞剂,因而可用于治疗高血压。它有多种用途,可用作镇痛药、肿瘤抑制剂、食品调味剂、香水和化妆品成分等。
應用
(−)-石竹烯氧化物可用作以下分析中的分析标准品:通过对豚鼠分离的乳头状肌和心室肌细胞进行实验,研究其对心肌的影响、作为钙通道阻滞剂的能力、对钾电流的抑制作用。采用兴奋排斥测试(excito-repellency test )系统,确定其作为接触性刺激物的效率以及对埃及伊蚊和微小按蚊的实验室菌株的非接触性驱避活性。将结果与合成驱虫剂N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺(DEET)进行了比较。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Linus Svenberg et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(11) (2021-11-28)
In recent work, it was shown that the graminoid plants Cynodon dactylon (Poaceae), Cyperus exaltatus (Cyperaceae), and Panicum repens (Poaceae) have an ovipositional effect on the malaria vector Anopheles gambiae in olfactometric bioassays. In order to get a view of