重要文件
90834
Supelco
缓激肽 乙酸盐
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C50H73N15O11 · xC2H4O2
CAS號碼:
分子量::
1060.21 (free base basis)
EC號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分析物化學類別
peptides
技術
HPLC: suitable
雜質
≤10 wt. % water
顏色
white
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI 密鑰
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
應用
Bradykinin acetate salt may be used as a precursor for the preparation of bradykinin (BK) prior to its determination from acidic aqueous solutions by electromembrane extraction (EME) followed by analysis using high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detector.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生化/生理作用
缓激肽是一种促炎肽,通过 G-蛋白质偶联受体进行作用。它活化鞘脂类的代谢。经缓激肽处理的成纤维细胞的神经酰胺分泌量会有快速而重大的增长,随后鞘氨醇含量也会短暂上升。这种肽也会通过使中性糖脂快速移动来增加细胞的神经酰胺含量。缓激肽在体液和电解质平衡的调节、平滑肌收缩、血管舒张和毛细血管通透性方面都发挥着重要的作用。缓激肽增效剂本身不具有缓激肽活性,但能增强缓激肽的活性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Electromembrane extraction of peptides-Fundamental studies on the supported liquid membrane.
Seip KF, et al.
Journal of Separation Science, 34(23), 3410-3417 (2011)