重要文件
85432
Supelco
按照 Horning 方法的甲硅烷基化混合物 II
for GC derivatization, LiChropur
同義詞:
N,O-双(三甲硅基)乙酰胺 – 三甲基氯硅烷 – 1-(三甲基甲硅基)咪唑混合物, 1-(三甲基硅基)咪唑/BSA/TMCS 3/3/2 (v/v/v), N,O-双(三甲基硅基)乙酰胺/TMSIM/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NA.22
等級
for GC derivatization
品質等級
形狀
liquid
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
技術
gas chromatography (GC): suitable
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C8H21NOSi2.C6H12N2Si.C3H9ClSi/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7;1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-5(2,3)4/h1-7H3;4-6H,1-3H3;1-3H3
InChI 密鑰
QSBHIAMPMUWWFU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Learn more in the Product Information
成分
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole = 3:3:2 (v/v/v)
其他說明
最有效的通用硅烷化试剂之一
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Conversion of steroids to trimethylsilyl derivatives for gas phase analytical studies: reactions of silylating reagents.
E M Chambaz et al.
Analytical biochemistry, 30(1), 7-24 (1969-07-01)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
文章
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs