重要文件
82995
Supelco
色度标准溶液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors GY
同義詞:
黄绿色色度校准标准液(GY1至GY7)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
ampule of 2 mL
應用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
形式
multi-component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
试剂盒包括一套七种绿黄色(从GY1到GY7按顺序识别)参考标准品和1%氯化氢水溶液。根据欧洲药典(Ph. Eur.)第2.2.2章液体的′着色度′,该溶液由三氯化铁、二氯化钴和五水硫酸铜等三种原生金属盐溶液组成。
應用
对照标准品可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 以2mL防拆安瓿形式提供
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
成分
以下是符合欧洲药典(PhEur)的一组色度标准溶液套装:
  • 颜色参比溶液 GY1-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 GY2-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 GY3-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 GY4-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 GY5-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 GY6-2 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 GY7-2 mL 安瓿
  • 盲样:盐酸溶液,1% 水溶液-2 mL 安瓿
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)