重要文件
81402
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 1,000
同義詞:
PS
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~1020
Mp ~1100
Mw ~1110
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.10
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
聚苯乙烯是一种合成型热塑性塑料,因其低成本、刚性和良好的可加工性等特性而具有广泛的应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)