重要文件
80823
Supelco
吡哆醇 盐酸盐
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
同義詞:
PN HCl, 吡哆醇 盐酸盐, 抗皮炎素 盐酸盐, 维生素 B6 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11NO3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
205.64
Beilstein:
3632435
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white
mp
214-215 °C (lit.)
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
形式
neat
SMILES 字串
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)