Key Documents
79997
Supelco
偶氮二甲酰胺
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2CON=NCONH2
CAS號碼:
分子量::
116.08
Beilstein:
1704003
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
96.0-104.0% (RT)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
應用
environmental
格式
neat
SMILES 字串
NC(=O)\N=N\C(N)=O
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)/b6-5+
InChI 密鑰
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>392.0 °F
閃點(°C)
> 200 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)