重要文件
79157
Supelco
氟虫腈-(吡唑-13C3氰基-13C)
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
5-Amino-3-cyano-13C-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]- 4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]pyrazole-13C3, Fipronil-13C4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4C8H4Cl2F6N4OS
分子量::
441.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[13C]1=[13C](S(C(F)(F)F)=O)[13C]([13C]#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2/i3+1,7+1,9+1,10+1
InChI 密鑰
ZOCSXAVNDGMNBV-JOYIMARTSA-N
相關類別
一般說明
Find more information here fipronil
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)