等級
for microscopy
品質等級
形狀
liquid
折射率
n/D 1.528-1.542
密度
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
應用
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
法律資訊
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2