重要文件
77088
Supelco
氧化还原标准品
358 mV
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
描述
redox potential: 358 mV ±5 mV, 25°C
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The value is the potential of a platinum electrode versus an Ag/AgCl reference in 3M potassium chloride
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)