重要文件
74948
Supelco
D-松醇
analytical standard
同義詞:
3-O-甲基-D-手性肌醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H14O6
CAS號碼:
分子量::
194.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
光學活性
[α]/D 65±5°, c = 1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
179-185 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
InChI 密鑰
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
D-松醇是抗糖尿病植物九重葛(Bougainvillea spectabilis)的主要生物活性成分。它对人体新陈代谢具有多种有益作用,包括抗糖尿病、抗炎、抗高血脂和抗氧化功能。
應用
D-松醇可用作分析参考标准品,用于通过各种分析技术测定角豆糖浆和荷荷巴种籽粕中的分析物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
GC-MS analysis of D-pinitol in carob: Syrup and fruit (flesh and seed)
Christou C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 1116, 60-64 (2019)
P K M Anu Geethan et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 22(4), 220-224 (2008-08-30)
D-pinitol (3-O-methyl-chiroinositol), an active principle of the traditional antidiabetic plant, Bougainvillea spectabilis, is claimed to exert insulin-like effects. This study was undertaken to evaluate the effect of D-pinitol on lipids and lipoproteins in streptozotocin (STZ)-induced diabetic Wistar rats. Rats were